Fontos dokumentumok
SML1682
CDN1163
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(1-Methylethoxy)-N-(2-methyl-8-quinolinyl)-benzamide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=C(NC(C3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=O)C=CC=C2C=C1
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-13(2)24-17-11-9-16(10-12-17)20(23)22-18-6-4-5-15-8-7-14(3)21-19(15)18/h4-13H,1-3H3,(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVGVYDCVFBGALZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3