Fontos dokumentumok
I9785
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
yellow to orange-brown
oldhatóság
DMSO: 12 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=C3C(SC=N3)=C2/C1=C/C4=CNC=N4
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Alkalmazás
- to rescue fear memory deficits and restore long-term potentiation (LTP) impairment in mice
- to inhibit the strong induction of interferon stimulated genes (ISGs) after plasmid transfection in HeLa-S3 cells
- to augment eukaryotic translation initiation factor 2 (eIF2) activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)