Fontos dokumentumok
539162
Sigma-Aldrich
Proteasome Inhibitor II
The Proteasome Inhibitor II controls the biological activity of Proteasome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
Proteasome Inhibitor II, (Benzyloxycarbonyl)-Leu-Leu-phenylalaninal, Z-LLF-CHO
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H39N3O5
Molekulatömeg:
509.64
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
A potent, cell-permeable, and reversible proteasome inhibitor. Inhibits the chymotrypsin-like activity of the pituitary multicatalytic proteinase complex (MPC; Ki = 460 nM). Does not inhibit the peptidyl-glutamyl peptide hydrolyzing activity of MPC even at concentrations of 200 µM. Also blocks the decay of IκB-α and IκB-β proteins in exponentially growing WEHI 231 cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
MPC
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 460 nM against the pituitary multicatalytic proteinase complex (MPC)
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Z-Leu-Leu-Phe-CHO
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months.
Egyéb megjegyzések
Schauer, S.L., et al. 1998. J. Immunol. 160, 4398.
Orlowski, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 13946.
Orlowski, M., et al. 1993. Biochemistry 32, 1563.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.