5.05477
MLN4924
≥98% (HPLC), solid, NAE inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
NAE Inhibitor, MLN4924, ((1S,2S,4R)-4-(4-((1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}-2-hydroxycyclopentyl)methyl sulphamate, NEDD8-Activating Enzyme Inhibitor, NEDD8-Activating Enzyme Inhibitor, ((1S,2S,4R)-4-(4-((1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl}-2-hydroxycyclopentyl)methyl sulphamate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
NAE Inhibitor, MLN4924,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
4.7 nM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat cell lines stably expressing a GaLV/MLV chimera construct in order to study its effects on viral transduction and infectivity
- to study its effects on the accumulation of LCMT1, suggesting a potential role in regulating LCMT1 stability and degradation in LNCaP cells
- to study UBX-390-mediated degradation of androgen receptor (AR) via proteasomal action in a prostate cancer cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
NEDD8-Activating Enzyme
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Brownell, J.E., et al. 2010. Mol. Cell37, 102.
Soucy, T.A., et al. 2009. Nature458, 73.
WGK
WGK 2
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.