Merck
5.00299
SAFC
Nicotinamide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Nicotinamide, Nicotinamide, Niacinamide, 3-Pyridinecarboxamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
202-713-4
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
150-160 °C/0.0007 hPa
mp
128-131 °C (sublimed)
átmeneti hőmérséklet
flash point 182 °C
sűrűség
1.40 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NC(=O)c1cnccc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Nicotinamide is a commonly used ingredient in food and pharmaceutical applications. In pharmaceutical formulations, nicotinamide has been used for a range of different dosage forms.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150 °C - closed cup