Fontos dokumentumok
1667600
USP
Alpha Tocopherol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-α-Tocopherol, DL-all-rac-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tocopherol
gyártó/kereskedő neve
USP
sűrűség
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Vitamin E
- Vitamin E Capsules
- Vitamin E Preparation
- Oil-Soluble Vitamins Tablets
- Tocopherols Excipient
- Vitamin E Polyethylene Glycol Succinate
- Oil-Soluble Vitamins Capsules
- Annatto Seed Oil Tocotrienols
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)