444291
MMP408
≥94% (HPLC), solid, MMP-12 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
MMP-12 Inhibitor, MMP408, (S)-2-(8-(Methoxycarbonylamino)dibenzo[b,d]furan-3-sulfonamido)-3-methylbutanoic acid
Méret kiválasztása
67 700,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
About This Item
67 700,00 Ft
Készletenrészletek
Javasolt termékek
Terméknév
MMP-12 Inhibitor, MMP408, The MMP-12 Inhibitor, MMP408, also referenced under CAS 1258003-93-8, controls the biological activity of MMP-12. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Minőségi szint
Teszt
≥94% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.