Merck
PZ0137
Sigma-Aldrich
CP-471474
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[[4-(4-Fluorophenoxy)phenyl]sulfonyl]amino]-N-hydrox y-2-methylpropanamide, PF-1626077
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H17FN2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
368.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
CP-471474 is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases. CP-471474 has a low nM IC50 efficacy for MMP-2, MMP-3, MMP-9, and MMP-13. CP-471474 has low potency against MMP-1 (IC50 > 1 uM). CP-471474 prevents left ventricular remodeling after experimental myocardial infarction in mice. CP-471474 also inhibits cigarette smoke-induced lung inflammation and the progression of emphysema in guinea pig models.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1