444249
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, also referenced under CAS 193807-60-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, (2R)-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-N-hydroxy-3-phenylpropionamide, BiPS, BiPS
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMP-2
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Mifune, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 26592.
Zhang, H., et al. 2004. Circ. Res.95, 989.
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
WGK
WGK 1
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.