444290
MMP Inhibitor V
The MMP Inhibitor V, also referenced under CAS 223472-31-9, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Szinonimák:
MMP Inhibitor V, (2S,4S)-N-Hydroxy-5-ethoxymethyloxy-2-methyl-4-(4-phenoxybenzoyl)aminopentanamide, ONO-4817
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(O)C(=O)[C@H](C[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2)COCOCC)C
InChI
1S/C22H28N2O6/c1-3-28-15-29-14-18(13-16(2)21(25)24-27)23-22(26)17-9-11-20(12-10-17)30-19-7-5-4-6-8-19/h4-12,16,18,27H,3,13-15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDWWQELUBWGQGA-WMZOPIPTSA-N
Egyéb megjegyzések
Ito, N., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.314, 1008.
Shiraga, M., et al. 2002. Cancer Res.62, 5967.
Mori, T., et al. 2001. Exp. Biol. Med.226, 429.
Yamada, A., et al. 2000. Inflamm. Res.49, 144.
WGK
WGK 1
Related Content
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Válasszon különböző proteáz-inhibitor típusokat az igényei alapján, hogy megakadályozza a fehérjék lebomlását az izolálás és jellemzés során, és megóvja a fehérjéket a mintaelőkészítés során.