F8557
FK866 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, NAD biosynthesis inhibitor
Szinonimák:
FK866 hydrochloride hydrate, (E)-N-[4-(1-benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, K22.175
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
FK866 hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)CCCCNC(=O)\C=C\c3cnccc3)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPBNHDGDUADAGP-VAWYXSNFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to investigate its effects on intra-axonal NAD+ levels
- to induce NAD+ depletion
- to reduce the level of tumor necrosis factor-α (TNF-α), nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and interleukin-6 (IL-6) in the ischemic brain tissue
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)