300260
Diphenyleneiodonium Chloride
≥97% (HPLC), crystalline solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Diphenyleneiodonium Chloride, DPI
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Diphenyleneiodonium Chloride, A cell-permeable, irreversible inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS).
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[I+]1c2c(cccc2)c3c1cccc3.[Cl-]
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
eNOS
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Majander, A., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21037.
Weir, E.K., et al. 1994. J. Appl. Physiol. 76, 2611.
Wang, Y.X., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.110, 1232.
Wang, Y.X., and Pang, C.C. 1993. Br. J. Pharmacol.109, 1186.
Stuehr, D.J., et al. 1991. FASEB J.5, 98.
Handcock, J.T., and Jones, O.T.G. 1987. Biochem. J.242, 103.
WGK
WGK 3