420200
JC-1
A cationic, fluorescent, carbocyanine dye that can be used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria.
Szinonimák:
JC-1, 5,5ʹ,6,6ʹ-Tetrachloro-1,1ʹ,3,3ʹ-tetraethylbenzimidazolylcarbocyanine Iodide
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
red-orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C25H27Cl4N4.HI/c1-5-30-20-12-16(26)17(27)13-21(20)31(6-2)24(30)10-9-11-25-32(7-3)22-14-18(28)19(29)15-23(22)33(25)8-4;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYNNIUVBDKICAX-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Used as a ratiometric indicator of mitochondrial potential δΨm in cells, tissues, and isolated mitochondria
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Gravance, C.G., et al. 2000. Theriogenology53, 1691.
Chanda, B., and Mathew, M.K. 1999. Biochim Biophys. Acta 1416, 92.
Dedov, V.N., and Roufogalis, B.D. 1999. FEBS Lett. 456, 171.
Polla, B.S., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 6458.
White, R.J., and Reynolds, I.J. 1996. J. Neurosci. 16, 5688.
Ankacrona, M., et al. 1995. Neuron 15, 961.
Reers, M., et al. 1995. Methods Enzymol. 260, 406.
Cossarizza, A., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 40.
WGK
WGK 3