SML0742
EUK-8
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N′,O,O′]-manganese, (Salen)manganese(III) chloride, Chloro(bis(salicylidene)ethylenediamine)manganese, Chloro[N,N′-ethylenebis(salicylideneaminato)]manganese, EUK 8, Manganese(salen) chloride
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
, faint to very dark brown
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Mn]1(Oc2c(cccc2)C=NCCN=Cc3c(cccc3)O1)Cl
InChI
1S/C16H16N2O2.ClH.Mn/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;1H;/q;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBQGFROGWOHBAG-UHFFFAOYSA-K
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)