Fontos dokumentumok
H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Szinonimák:
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
Teszt
≥85% (GC)
Forma
hexane solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)