Fontos dokumentumok
870608H
Avanti
4-HNE-dimethylacetal
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H, hexane solution
Szinonimák:
(E)-4R-hydroxynonenal-dimethylacetal (Each vial contains 6.8mg which yields ~5.2mg 4-HNE after deprotection)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
hexane solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (870608H-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870608H
koncentráció
6.8 mg/mL (870608H-5mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@@H](O)/C=C/C(OC)OC
Általános leírás
The dimethylacetal derivative is a more stable form of 4-HNE which is good for long term storage of the compound during use. It can be easily converted to 4-HNE in the presence of acid.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)