Fontos dokumentumok
3730-OP
Millipore
Dextran Sulfate
OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved.
About This Item
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
haze-free tan to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2