Fontos dokumentumok
V8388
Vincristine sulfate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Vincristine sulfate salt, 22-Oxovincaleukoblastine sulfate salt, Leurocristine sulfate salt, VCR
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
oldhatóság
ethanol: slightly soluble
methanol: soluble
water: freely soluble
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a positive control in potato disc anti-tumor bioassay
- as a standard cytotoxic agent
- to treat cells for manipulation of the microtubule network
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)