Fontos dokumentumok
03-32-0009
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Szinonimák:
Elastase Substrate VIII, Colorimetric
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H25N5O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
451.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.32
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)O)C)C)C
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
Általános leírás
Substrate for spectrophotometric assay of elastase.
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the spectrophotometric assay of elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Bieth, J., et al. 1974. Biochem. Med.11, 350.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3