Összes fotó(1)
Key Documents
454454
Sigma-Aldrich
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H38N6O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
590.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Általános leírás
Soluble specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate.
Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase. Is 200-fold more sensitive than the conventional substrate. Cleavage of substrate can be monitored at ~405 nm.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for human leukocyte elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-pNA, MeOH
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3