PPB006
Phosphate buffered saline
powder, pH 7.4, pHast Pack™
Szinonimák:
1X PBS wash buffer, PBS
About This Item
product name
Phosphate buffered saline, pH 7.4, pHast Pack™, powder
termékcsalád
pHast Pack™
form
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry)
szennyeződések
<5—2 ppm Heavy metals (Lead)
szín
white
pH
7.4
oldhatóság
soluble, clear, colorless
kation nyomok
Fe: <10 ppm
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- ELISA
- Western Blotting and other protein applications
- Cell culture (sterile filtration recommended)
- Resuspension and sonication of cells
- Immunohistochemistry
Tulajdonságok és előnyök
- Save time with our ready-to-use formulation
- No calculations, measurements, and adjusting pH
- Reliable quality for reproducibility
- Suitable for use in cell culture and electrophoresis
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, Lead ≤5 ppm
Kiszerelés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)