Fontos dokumentumok
43761
2,2′-Dithiodibenzoic acid
≥95.0% (NT)
Szinonimák:
2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
Teszt
≥95.0% (NT)
izzítási maradék
≤3%
mp
287-290 °C (lit.)
288-293 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
disulfide
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?