Fontos dokumentumok
A0554
4-Acetamido-4′-isothiocyanato-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
powder, ≥80%
Szinonimák:
Disodium 4-acetamido-4′-isothiocyanato-stilben-2,2′-disulfonate, SITS
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Acetamido-4′-isothiocyanato-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate, ≥80%
Minőségi szint
Teszt
≥80%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?