Fontos dokumentumok
137254
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352209
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Alkalmazás
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1