ABN1647
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
Vesicular glutamate transporter 1, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-VGluT1, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunoautoradiography: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC17A7(57030)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in prefrontal cortex of a representative control subject and AD patient (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in glutamate transporter 1 in rat and human putamen extracts (Kashani, A., et. al. (2007). Neurobiol Agining 28(4):568-78) and prefrontal cortex of controls, MCI, early stage Alzheimer (Kashani, A., et. al. (2008). Neurobiol Aging. 29(11):1619-30).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in mouse striatum and hippocampus tissue (Courtesy of Dr.Salah el mestikawy PhD, at DR1 CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQU - SATT LUTECH).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in rat striatum (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Immunoautoradiography Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in coronal sections of frontal rat brain (Herzog, E., et. al. (2004). Neuroscience. 123(4):983-1002) and rat brain sagittal sections (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected VGLUT1 in BON cells stably expressing VGLUT1 (Herzog, E., et. al. (2001). J Neurosci. 21(22):RC181).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected VGLUT1 in 20 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1