2384
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle
Szinonimák:
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle, rCPK
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit skeletal muscle
Minőségi szint
form
lyophilized
specifikus aktivitás
≥300 U/mg, 25 °C
750 U/mg, 37 °C
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble
0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
idegen aktivitás
ATPase, hexokinase, myokinase <0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Egység definíció
Feloldás
WGK
WGK 3