Fontos dokumentumok
D-105
11-Deoxycorticosterone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Groundwater Remediation: Research focused on the cometabolism of chlorinated volatile organic compounds and 1,4-dioxane in groundwater, employing 1,4-dioxane as a model compound to study the biodegradation processes and interactions with microbial communities. This study is crucial for developing effective strategies for groundwater treatment and ensuring the safety of pharmaceutical water sources (Clark & Rhea, 2023).
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup