Fontos dokumentumok
1011878
USP
Adrenalone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride, Adrenalone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: adrenaline
API-család
dipivefrine, adrenaline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Dipivefrin Hydrochloride
- Epinephrine Bitartrate
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)