343922
5-Fluorouracil
≥98% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Szinonimák:
5-Fluorouracil, 5-FU
About This Item
Javasolt termékek
product name
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.