SML1490
Pemetrexed disodium heptahydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
HSDB 7316, LY 231,514, LY 231514, N-(4-(2-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-7H-pyrrolo(2,3-d)pyrimdin-5-yl)ethyl)benzoyl)glutamic acid sodium salt hydrate, N-(4-(2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-1H-pyrrolo(2,3-d)pyrimidin-5-yl)ethyl)benzoyl)-L-glutamic acid sodium salt hydrate, UNII-04Q9AIZ7NO
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 30 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[nH]1c2[nH]cc(c2[c](nc1N)=O)CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/C20H21N5O6.2Na.7H2O/c21-20-24-16-15(18(29)25-20)12(9-22-16)6-3-10-1-4-11(5-2-10)17(28)23-13(19(30)31)7-8-14(26)27;;;;;;;;;/h1-2,4-5,9,13H,3,6-8H2,(H,23,28)(H,26,27)(H,30,31)(H4,21,22,24,25,29);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2/t13-;;;;;;;;;/m0........./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJVSMHJWAOSBMD-MYXYZBIASA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood,Immune system,Testes
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)