Fontos dokumentumok
539142
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate III, Fluorogenic
≥98% (HPLC), amorphous solid, proteasome substrate, Calbiochem®
Szinonimák:
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Suc-LLVY-AMC, Chymotrypsin Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H53N5O10
Molekulatömeg:
763.88
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
amorphous solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
fluoreszcencia
λex ~380 nm
λem ~460 nm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Fluorogenic proteasome substrate. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Egyediség
Inhibits serine proteases and cysteine proteases.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Szekvencia
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Anderson, M., et al. 1999. Exp. Eye Res.69, 129.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Tsubuki, S., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 1195.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem. 259, 12489.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1