Fontos dokumentumok
QBD10774
NHS-dPEG®24-biotin
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C65H120N4O30S/c70-60(4-2-1-3-59-64-58(57-100-59)67-65(74)68-64)66-8-10-76-12-14-78-16-18-80-20-22-82-24-26-84-28-30-86-32-34-88-36-38-90-40-42-92-44-46-94-48-50-96-52-54-98-56-55-97-53-51-95-49-47-93-45-43-91-41-39-89-37-35-87-33-31-85-29-27-83-25-23-8
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)