Fontos dokumentumok
QBD10008
Biotin-dPEG®12-TFP ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Biotinylations
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)