181198
Arachidonic Acid
≥99% (TLC and GC), oil, membrane phospholipid component, Calbiochem®
Szinonimák:
Arachidonic Acid, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, 20:4
About This Item
Javasolt termékek
product name
Arachidonic Acid, Precursor for prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane.
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC and GC)
form
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
colorless
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6+,10-9+,13-12+,16-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZXBAPSDXZZRGB-CGRWFSSPSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ras-GAP
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Khurana, G., and Bennett, M.R. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 480.
Han, J.-W., et al. 1991. Science252, 576.
Radomski, M.W., et al. 1990. Br. J. Pharmacol. 101, 325.
Neddleman P., et al. 1986. Annu. Rev. Biochem.55, 69.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup