Merck
W700433
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate
≥99%, FG
Szinonimák:
Sodium hydrogenate carbonate
About This Item
Lineáris képlet:
NaHCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
E szám:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥99%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
sűrűség
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)