164606
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor
The Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor controls the biological activity of Aminopeptidase N/CD13. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Szinonimák:
Aminopeptidase N/CD13 Inhibitor, 4-tert-butylphenyl hydrogen 1-aminopropylphosphonate
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL (Only partially soluble)
water: 1 mg/mL (only partially soluble)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 2