146799
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Tween®, Lecithin, Penase, Thiosulfate, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Szinonimák:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, TSA w. Penase LTHThio sedi. ICR 30 ml, Tryptic Soy Agar with Lecithin, Tween, Histidin, Thiosulfate and Penase
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Forma
plate
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Penase
Thiosulfate
Tween®
kiszerelés
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
szín
light yellow
pH-tartomány
7.1-7.5
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+