1.46783
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICRplus contact plate, Tryptic Soy Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
leírás
ICR plus with lockable lid
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate
Jellemzők
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
kiszerelés
triple packed of 10 plates
lemezátmérő
55 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+