1.46683
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Sodium thiosulfate, Histidine, Lecithin, Tween®, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Szinonimák:
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
lemezátmérő
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Related Content
Settle plates for isolators and critical cleanrooms