1.44253
Hycon® Agar Strips TC
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Hycon Ready-to-use Agar Strips, TSA, Soybean Casein Digest, Agar Strips
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
RCS®
form
plate (ready-to-use)
Jellemzők
individually wrapped
összetétel
Lecithin
Polysorbate 80
kiszerelés
single packed of 50 units
gyártó/kereskedő neve
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with RCS® High Flow Touch
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
Ensure microbial air sampling generates precise results complying with international standards. Our systems are easy-to-use and reliable.
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.