1.46552
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Szinonimák:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with neutralizer, Soybean Casein Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with Lecithin and Tween
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
form
plate
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Lecithin
Tween®
kiszerelés
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
tárolási körülmény
protect from light (Tightly closed. Dry)
lemezátmérő
55 mm
szín
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
molds
yeasts
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Related Content
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators