146798
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Sodium Thiosulfate, Lecithin, Penase, Histidine, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR contact plus plate, Tryptic Soy Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use; safety lock)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Penase
Sodium Thiosulfate
Tween®
kiszerelés
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
lemezátmérő
55 mm
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+