1.46001
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Szinonimák:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptone Soya Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Forma
plate
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 10 plates Triple packed
box of 120 ea
box of 20 ea
tárolási körülmény
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
szín
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Related Content
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms