1.46004
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
EP, USP, ICR Settle Plate for long Incubation, sterile; aseptically filled, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Szinonimák:
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, TSA, Tryptic Soy Agar Settle Plate
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; aseptically filled
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
kiszerelés
pack of 120 plates
pack of 20 plates
lemezátmérő
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Általános leírás
TSA medium is used for the cultivation and isolation of a wide range of bacteria, yeasts, and molds. The formulation contains a combination of casein and soy peptones supplying organic nitrogen, particularly amino acids and longer-chained peptides. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium.
Alkalmazás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Related Content
Settle plates for isolators and critical cleanrooms