1.46786
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Sodium thiosulfate, Tween®, Lecithin, Histidine, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Szinonimák:
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; irradiated
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
lemezátmérő
90 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with MAS-100®
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Related Content
Settle plates for isolators and critical cleanrooms