1.46539
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Cephase, Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates triple packed, suitable for surface monitoring
Szinonimák:
Soybean Casein Digest Agar with neutralizers and Cephase, TSA, TSA + LT + Cephase, Tryptic Soy Agar
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene plate
Minőségi szint
Ügynökség
EP
USP
sterilitás
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
összetétel
Cephase
Lecithin
Tween®
kiszerelés
pkg of 10 plates triple packed
lemezátmérő
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
surface monitoring
kompatibilitás
stand alone
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
bacteria
fungi
WGK
WGK 2
Cikkek
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+