Merck
1.46075
Millipore
HEIMPLATE R2A Agar
Heimplate, EP, JP, ICR Settle Plate for long Incubation, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Szinonimák:
Reasoner´s 2A agar
Méret kiválasztása
20 EA
13 400,00 Ft
120 EA
110 000,00 Ft
13 400,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 14.részletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
20 EA
13 400,00 Ft
120 EA
110 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.74
13 400,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 14.részletek
Ügynökség
EP
JP
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
kiszerelés
box of 20-120 plates
gyártó/kereskedő neve
Heimplate
technika/technikák
microbiological culture: suitable
lemezátmérő
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
heterotrophic bacteria
Általános leírás
R2A Agar (Reasoner´s 2A agar) is designed to promote the growth of micro-organisms that grow in low nutrient environments, such as water. The reduced amount of nutrients in the medium allows the growth of aerobic, heterotrophic micro-organisms, which are adapted to low nutrient content. Each settle plate is of 90 mm in diameter, and the packs are single-bagged in transparent, hydrogen peroxide impermeable sleeves (non-irradiated).
Alkalmazás
R2A Agar plates are designed for the determination of the total microbial count in water for injections in bulk, highly purified water, and purified water in bulk.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1