1.00416
R2A Agar
suitable for microbiology, GranuCult®
Szinonimák:
Reasoner´s 2A agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
(US-EPA)
EP
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
granular
kiszerelés
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult®
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
oldhatóság
18.2 g/L
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
heterotrophic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.