Fontos dokumentumok
11773
Sigma-Aldrich
Mowiol® 20-98
Mw ~125,000
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol), Polyvinylalkohol 20-98
Méret kiválasztása
250 G
14 400,00 Ft
1 KG
47 900,00 Ft
14 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
14 400,00 Ft
1 KG
47 900,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
14 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw ~125,000
a címkézés mértéke
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~2800 polymerization
izzítási maradék
≤0.5%
viszkozitás
18.5-21.5 mPa.s, 4 % in H2O(20)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fusako Kawai et al.
Archives of microbiology, 195(2), 131-140 (2012-12-25)
Scanning electron microscopy (SEM) shows remarkable morphological surface changes in Sphingopyxis sp. 113P3 cells grown in polyvinyl alcohol (PVA) but not in Luria-Bertani medium (LB) (Hu et al. in Arch Microbiol 188: 235-241, 2007). However, transmission electron microscopy showed no
Yani Guo et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 48(5), 518-525 (2013-02-07)
The degradation characteristics of the new mixed strains isolated from a de-sizing process which could degrade PVA thoroughly were studied. The interrelation of seven kinds of single bacterium separated from mixed strains was studied through combination experiments. The degradation process
Jie Xue et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 119, 31-36 (2013-01-15)
Synthetic adhesives inspired by marine mussel have attracted great attention due to its excellent water-resistance and good biocompatibility. In this study, a photocrosslinkable bioadhesive containing 3,4-Dihydroxy-l-phenylalanine (DOPA) functional group, which is central to curing mussel adhesive proteins, was prepared by
Selby Maphutha et al.
Scientific reports, 3, 1509-1509 (2013-03-23)
A carbon nanotube (CNT) integrated polymer composite membrane with a polyvinyl alcohol barrier layer has been prepared to separate oil from water for treatment of oil-containing waste water. The CNTs were synthesised using chemical vapour deposition, and a phase inversion
Susnata Bera et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(1), 300-305 (2013-05-08)
Polymer capped CdSe nanoparticles have been grown using a simple chemical process. Transmission electron microscopy study revealed the formation of isolated CdSe nanoparticles encapsulated in polyvinyl alcohol matrix. The optical band gap of nanoparticle has been found to be blue