Merck
4.80910
SAFC
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
41103206
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Minőségi szint
sűrűség
0.9704 g/cm3 at 20 °C
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt